3-Hydroxyflavon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyron, 3-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, 3-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on, 3-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-on, 3-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-on

H4280-5G
SIALH4280-5GEA 104 EUR
SIALH4280-5G
3-Hydroxyflavon, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxyflavon
Formel: C₁₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 238,24 g/mol
Siedepunkt: 411 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 181…183 °C
Dichte: 1,393 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006832
CAS-Nummer: 577-85-5
EINECS: 209-416-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR