4-Methyl-2-chinolinol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

H43601-25G
SIALH43601-25GEA 86.6 EUR
SIALH43601-25G
4-Methyl-2-chinolinol, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-2-chinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220…222 °C
MDL: MFCD00006745
CAS-Nummer: 607-66-9
EINECS: 210-139-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR