5-Hydroxyflavon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-on, 5-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on, 5-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyron, 5-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-on, 5-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on
H4405-250MG
SIALH4405-250MGEA
114
EUR
SIALH4405-250MG
5-Hydroxyflavon, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxyflavon
Formel:
C₁₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 238,24 g/mol |
MDL:
MFCD00016944 CAS-Nummer: 491-78-1 EINECS: 207-743-1 |