3-Hydroxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Hydroxy-2-naphthalincarbonsäure, 3-Hydroxynaphthalin-2-carbonsäure, 2-Hydroxy-3-naphthoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

H46007-100G
SIALH46007-100GEA 59.7 EUR
SIALH46007-100G
3-Hydroxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₃
Molecular Weight: 188,18 g/mol
Siedepunkt: 368 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 217…220 °C
Flammpunkt: 220 °C
MDL: MFCD00004103
CAS-Nummer: 92-70-6
EINECS: 202-180-8
Merck Index: 13,04860

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR