5-Hydroxy-1,4-naphthochinon (Juglon), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H47003-1G
H47003-5G
SIALH47003-1GEA
66
EUR
SIALH47003-1G
SIALH47003-5G
5-Hydroxy-1,4-naphthochinon (Juglon), Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-1,4-naphthochinon (Juglon)
Formel:
C₁₀H₆O₃ |
MDL:
MFCD00001684 CAS-Nummer: 481-39-0 EINECS: 207-567-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |