di-Hydraziniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
di-Hydrazoniumsulfat
H4766-100G
SIALH4766-100GEA
44.5
EUR
SIALH4766-100G
di-Hydraziniumsulfat, Sigma-Aldrich®
di-Hydraziniumsulfat
Formel:
H₁₀N₄O₄S Molecular Weight: 162.17 g/mol Schmelzpunkt: 265 |
CAS-Nummer:
13464-80-7 EINECS: 236-688-6 UN: 2923 ADR: 8 III Merck Index: 12,03213 |