3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-(4-Hydroxyphenyl)propansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

H52406-25G H52406-50G H52406-5G
SIALH52406-25GEA 79.6 EUR
SIALH52406-25G SIALH52406-50G SIALH52406-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 208…210 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 126…129 °C
Dichte: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002778
CAS-Nummer: 501-97-3
EINECS: 207-931-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR