trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: L(-)-trans-4-Hydroxyprolin, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyprolin, H-Hyp-OH, (2S)-(-)-trans-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-trans-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäure, (S)-(-)-trans-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

H54409-100G H54409-10G H54409-2.5G H54409-25G
SIALH54409-100GEA 194 EUR
SIALH54409-100G SIALH54409-10G SIALH54409-2.5G SIALH54409-25G
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin, Sigma-Aldrich®
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064320
CAS-Nummer: 51-35-4
EINECS: 200-091-9
Merck Index: 13,04866

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR