4'-Hydroxypropiophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: p-Hydroxypropiophenon, Paroxypropion

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

H55405-100G
SIALH55405-100GEA 43.8 EUR
SIALH55405-100G
4'-Hydroxypropiophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxypropiophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 140…145 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002361
CAS-Nummer: 70-70-2
EINECS: 200-743-2
Merck Index: 12,07176

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR