3-Pyridon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Pyridinol, β-Pyridon, 3-Hydroxypyridin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

H57009-100G H57009-25G H57009-500G H57009-5KG
SIALH57009-100GEA 49.8 EUR
SIALH57009-100G SIALH57009-25G SIALH57009-500G SIALH57009-5KG
3-Pyridon, Sigma-Aldrich®
3-Pyridon
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95.1 g/mol
Siedepunkt: 319
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (–70 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006378
CAS-Nummer: 109-00-2
EINECS: 203-637-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR