4-Chinazolon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Hydroxyquinazoline, Quinazolin-4(3H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H57807-5G
SIALH57807-5GEA
36
EUR
SIALH57807-5G
4-Chinazolon, Sigma-Aldrich®
4-Chinazolon
Formel:
C₈H₆N₂O Molecular Weight: 146,15 g/mol |
MDL:
MFCD00511302 CAS-Nummer: 491-36-1 EINECS: 207-735-8 |