8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H58757-100G
SIALH58757-100GEA
73.2
EUR
SIALH58757-100G
8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
8-Hydroxy-5-chinolinsulfonsäure Hydrat
Formel:
C₉H₇NO₄S·H₂O Molecular Weight: 225,22 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00149482 CAS-Nummer: 207386-92-3 EINECS: 201-570-5 |