1-Hexadecanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cetylalkohol

H6800-1KG
SIALH6800-1KGEA 37.6 EUR
SIALH6800-1KG
1-Hexadecanol, Sigma-Aldrich®
1-Hexadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Molecular Weight: 242,45 g/mol
Siedepunkt: 305…330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46…52 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004760
CAS-Nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR