N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid ≥98%, BioXtra, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,2-((2-((Carboxymethyl)(2-hydroxyethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid, N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid, EDTA-OH

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

H7154-100G
SIALH7154-100GEA 35.4 EUR
SIALH7154-100G
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid ≥98%, BioXtra, Sigma-Aldrich®
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₇
Molecular Weight: 278,26 g/mol
Schmelzpunkt: 212 °C (Zers., Lit.)
Dichte: 0,7215 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004294
CAS-Nummer: 150-39-0
EINECS: 205-759-3
Merck Index: 12,03558

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR