(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), 4,100 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H7509-100G
H7509-250G
H7509-25G
SIALH7509-100GEA
240
EUR
SIALH7509-100G
SIALH7509-250G
SIALH7509-25G
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), 4,100 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Formel:
C₃H₈O₂·xCH₄O |
MDL:
MFCD00131360 CAS-Nummer: 9004-65-3 |