D(-)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-(-)-2-Amino-3-(4-imidazoyl)propansäure Hydrochlorid Monohydrat, (R)-(-)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat, H-D-His-OH.HCl.H2O, D-3-Imidazol-4-ylalanin Hydrochlorid Monohydrat, (2R)-(-)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
H7625-5G
SIALH7625-5GEA
176
EUR
SIALH7625-5G
D(-)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
D(-)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
Formel:
C₆H₉N₃O₂·HCl·1H₂O Molecular Weight: 209,63 g/mol Schmelzpunkt: 254 °C |
MDL:
MFCD00150081 CAS-Nummer: 6341-24-8 EINECS: 228-733-3 |