4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxy-4,5-dimethoxyacetophenone, 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
H9904-5G
SIALH9904-5GEA
285
EUR
SIALH9904-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,1999 g/mol |
MDL:
MFCD00017241 CAS-Nummer: 20628-06-2 |