α-Jonon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I12409-100G
SIALI12409-100GEA
67.1
EUR
SIALI12409-100G
α-Jonon, Sigma-Aldrich®
α-Jonon
Formel:
C₁₃H₂₀O Molecular Weight: 192,3 g/mol |
MDL:
MFCD00001565 CAS-Nummer: 127-41-3 EINECS: 204-841-6 |