Iminodibenzyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I1308-25G
SIALI1308-25GEA
43.2
EUR
SIALI1308-25G
Iminodibenzyl, Sigma-Aldrich®
Iminodibenzyl
Formel:
C₁₄H₁₃N Molecular Weight: 195,27 g/mol |
MDL:
MFCD00005070 CAS-Nummer: 494-19-9 EINECS: 207-787-1 |