Isophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Benzoldicarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I19209-2KG
I19209-500G
SIALI19209-2KGEA
87
EUR
SIALI19209-2KG
SIALI19209-500G
Isophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Isophthalsäure
Formel:
C₈H₆O₄ Molecular Weight: 166.13 g/mol Siedepunkt: 119…121 °C (6 mmHg) Schmelzpunkt: 345…348 °C Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002516 CAS-Nummer: 121-91-5 EINECS: 204-506-4 Merck Index: 13,05216 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...