N-Isopropylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-2-((methylethyl)amino)ethan
I22102-1G
SIALI22102-1GEA 25.9 EUR
SIALI22102-1G
N-Isopropylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-Isopropylethylendiamin
Formel: C₅H₁₄N₂
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008164
CAS-Nummer: 19522-67-9
EINECS: 243-125-8
UN: 2733
ADR: 3,II