5-Indanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Hydroxyindan, 5-Hydroxyhydrindene, 5-Indanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

I2215-25G
SIALI2215-25GEA 125 EUR
SIALI2215-25G
5-Indanol, Sigma-Aldrich®
5-Indanol
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003802
CAS-Nummer: 1470-94-6
EINECS: 216-006-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR