Indium(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Indium(III)-2,4-pentandionat, Tris(2,4-pentandionato-O,O')indium(III), Indium(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O'), Tri(2,4-pentandionato-O,O')indium(III)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I3300-5G
SIALI3300-5GEA
213
EUR
SIALI3300-5G
Indium(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Indium(III)acetylacetonat
Formel:
C₁₅H₂₁InO₆ Molecular Weight: 412.15 g/mol |
MDL:
MFCD00013494 CAS-Nummer: 14405-45-9 EINECS: 238-378-6 |