Indol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1H-Indol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

I3408-100G I3408-25G I3408-500G
SIALI3408-100GEA 89.5 EUR
SIALI3408-100G SIALI3408-25G SIALI3408-500G
Indol, Sigma-Aldrich®
Indol
Formel: C₈H₇N
Siedepunkt: 254…255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00005607
CAS-Nummer: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04985

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR