3-Indolylessigsäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Indol-3-ylessigsäurehydrazid, Indol-3-essigsäurehydrazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I3777-10G
SIALI3777-10GEA
319
EUR
SIALI3777-10G
3-Indolylessigsäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
3-Indolylessigsäurehydrazid
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O Molecular Weight: 189.22 g/mol Schmelzpunkt: 198 |
MDL:
MFCD00005634 CAS-Nummer: 5448-47-5 EINECS: 226-672-7 |