5-Iodcytosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Amino-5-iod-2-pyrimidinol, 4-Amino-2-hydroxy-5-iodpyrimidin
I6875-5G
SIALI6875-5GEA
1070
EUR
SIALI6875-5G
5-Iodcytosin, Sigma-Aldrich®
5-Iodcytosin
Formel:
C₄H₄IN₃O Molecular Weight: 237 g/mol |
MDL:
MFCD00023162 CAS-Nummer: 1122-44-7 |