D(-)-Isoleucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2R,3R)-(-)-α-Amino-β-methylvaleriansäure, (2R,3R)-(-)-2-Amino-3-methylpentansäure, (2R,3R)-(-)-Isoleucin, H-D-Ile-OH
MQ200
I7634-1G I7634-250MG
SIALI7634-1GEA 1200 EUR
SIALI7634-1G SIALI7634-250MG
D(-)-Isoleucin, Sigma-Aldrich®
D(-)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Molecular Weight: 131.17 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 98
Dichte: 1.224 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064221
CAS-Nummer: 319-78-8
EINECS: 206-269-2