4-Iod-L-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Phe(4-I)-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I8757-1G
SIALI8757-1GEA
274
EUR
SIALI8757-1G
4-Iod-L-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
4-Iod-L-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀INO₂ Molecular Weight: 291,1 g/mol |
MDL:
MFCD00002602 CAS-Nummer: 24250-85-9 |