Weißer Ton (Kaolin), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Bolus Alba, Porzellanerde, Porzellanton, hydratisiertes Aluminiumsilikat, Pfeifenerde

K7375-500G K7375-1KG
SIALK7375-500GEA 53.5 EUR
SIALK7375-500G SIALK7375-1KG
Weißer Ton (Kaolin), Sigma-Aldrich®
Weißer Ton (Kaolin)
Formel: Al₂SiO₇·2H₂O
Molecular Weight: 258.16 g/mol
Schmelzpunkt: 1760
Dichte: 0.5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062311
CAS-Nummer: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
REACH: exempt
Merck Index: 13,05300

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR