Linolsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

L1012-100MG L1012-1G L1012-5G
SIALL1012-100MGEA 37.1 EUR
SIALL1012-100MG SIALL1012-1G SIALL1012-5G
Linolsäure, Sigma-Aldrich®
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR