Linolsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L1376-5G
L1376-10G
L1376-10MG
L1376-1G
L1376-25G
L1376-500MG
SIALL1376-5GEA
111
EUR
SIALL1376-5G
SIALL1376-10G
SIALL1376-10MG
SIALL1376-1G
SIALL1376-25G
SIALL1376-500MG
Linolsäure, Sigma-Aldrich®
Linolsäure
Formel:
C₁₈H₃₂O₂ Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064241 CAS-Nummer: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...