Ethyllinoleat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L1751-5G
L1751-1G
SIALL1751-5GEA
197
EUR
SIALL1751-5G
SIALL1751-1G
Ethyllinoleat, Sigma-Aldrich®
Ethyllinoleat
Formel:
C₂₀H₃₆O₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00009535 CAS-Nummer: 544-35-4 EINECS: 208-868-4 |