2,3-Lutidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,3-Dimethylpyridin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

L3501-100ML
SIALL3501-100MLEA 58.6 EUR
SIALL3501-100ML
2,3-Lutidin, Sigma-Aldrich®
2,3-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,945 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009605
CAS-Nummer: 583-61-9
EINECS: 209-514-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR