3,4-Lutidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

L4001-100G
SIALL4001-100GEA 90 EUR
SIALL4001-100G
3,4-Lutidin, Sigma-Aldrich®
3,4-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006403
CAS-Nummer: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR