D(-)-Luciferin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L6152-10MG
L6152-1MG
SIALL6152-10MGEA
1130
EUR
SIALL6152-10MG
SIALL6152-1MG
D(-)-Luciferin, Sigma-Aldrich®
D(-)-Luciferin
Formel:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ |
MDL:
MFCD00042929 CAS-Nummer: 2591-17-5 EINECS: 219-981-3 |