DL-Leucin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-Leucin, DL-α-Amino-γ-methylvaleriansäure, (±)-α-Amino-γ-methylvaleriansäure, (±)-2-Amino-4-methylpentansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

L7875-25G
SIALL7875-25GEA 63.7 EUR
SIALL7875-25G
DL-Leucin, Sigma-Aldrich®
DL-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063087
CAS-Nummer: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Merck Index: 13,05470

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR