DL-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

L7900-100ML
SIALL7900-100MLEA 86 EUR
SIALL7900-100ML
DL-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®
DL-Natriumlactat
Formel: H₃CCH(OH)COONa
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065400
CAS-Nummer: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Merck Index: 13,08709

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR