D(-)-Luciferin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
L9504-100MG
L9504-10MG
L9504-1MG
L9504-50MG
L9504-5MG
SIALL9504-100MGEA
2340
EUR
SIALL9504-100MG
SIALL9504-10MG
SIALL9504-1MG
SIALL9504-50MG
SIALL9504-5MG
D(-)-Luciferin, Sigma-Aldrich®
D(-)-Luciferin
Formel:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ |
MDL:
MFCD00042929 CAS-Nummer: 2591-17-5 EINECS: 219-981-3 |