Middlebrook ADC Wachstumszusatz
Lieferant: Merck
M0553-1VL
SIALM0553-1VLEA 105 EUR
SIALM0553-1VL
Middlebrook ADC Wachstumszusatz
Medien für die Mikrobiologie Additive und Supplemente für die Mikrobiologie
Diese Zusätze sind ideal für die Kultivierung von Mycobacteria-Spezies.
Rekonstitution: Den gekühlten Zusatz auf 45 bis 50 °C erwärmen. Den Inhalt des Vials aseptisch zu 450 ml der sterilen Middlebrook 7H9 Bouillonbasis zugeben. Gut vermischen und in sterile Röhrchen mit Schraubverschluss gießen.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Lieferumfang: Zusammensetzung (pro Vial): Rinderalbumin Fraktion V 2,5 g, Dextrose 1,0 g, Katalase 0,0015 g und destilliertes Wasser 50 ml.