3-Methoxybenzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
m-Anisamid, 3-Methoxybenzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M10050-5G
SIALM10050-5GEA
85.8
EUR
SIALM10050-5G
3-Methoxybenzamid, Sigma-Aldrich®
3-Methoxybenzamid
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol |
MDL:
MFCD00007986 CAS-Nummer: 5813-86-5 EINECS: 227-379-7 |