4-Methoxybenzamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Methoxybenzoesäureamid, p-Anisamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M10069-5G
SIALM10069-5GEA 39.2 EUR
SIALM10069-5G
4-Methoxybenzamid, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzamid
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130 °C
MDL: MFCD00007995
CAS-Nummer: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR