Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

M1028-10X1ML
SIALM1028-10X1MLEA 66 EUR
SIALM1028-10X1ML
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR