4-Methoxybenzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Benzoylanisol, p-Methoxybenzophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M10301-25G
SIALM10301-25GEA 58.4 EUR
SIALM10301-25G
4-Methoxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008403
CAS-Nummer: 611-94-9
EINECS: 210-285-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR