2-Methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M10808-5G
SIALM10808-5GEA 49.1 EUR
SIALM10808-5G
2-Methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004611
CAS-Nummer: 612-16-8
EINECS: 210-296-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR