4-Methoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M11103-100G
M11103-25G
SIALM11103-100GEA
478
EUR
SIALM11103-100G
SIALM11103-25G
4-Methoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137.18 g/mol Siedepunkt: 236 Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008122 CAS-Nummer: 2393-23-9 EINECS: 219-247-2 UN: 2735 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...