3-Methoxy-1-butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methoxybutan-1-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M12207-1L
SIALM12207-1LEA 86.4 EUR
SIALM12207-1L
3-Methoxy-1-butanol, Sigma-Aldrich®
3-Methoxy-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002931
CAS-Nummer: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR