5-Methoxygramin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M14870-5G
SIALM14870-5GEA
225
EUR
SIALM14870-5G
5-Methoxygramin, Sigma-Aldrich®
5-Methoxygramin
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O Molecular Weight: 204,27 g/mol |
MDL:
MFCD00005630 CAS-Nummer: 16620-52-3 EINECS: 240-669-8 |