5-Methoxyindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M14900-1G M14900-5G
SIALM14900-1GEA 24.5 EUR
SIALM14900-1G SIALM14900-5G
5-Methoxyindol, Sigma-Aldrich®
5-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005674
CAS-Nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR