5-Methoxy-3-indolylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Methoxyindol-3-essigsäure, 5-Methoxyindol-3-ylessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M14935-1G
SIALM14935-1GEA
143
EUR
SIALM14935-1G
5-Methoxy-3-indolylessigsäure, Sigma-Aldrich®
5-Methoxy-3-indolylessigsäure
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ Molecular Weight: 205,21 g/mol Schmelzpunkt: 150…151 °C |
MDL:
MFCD00005638 CAS-Nummer: 3471-31-6 EINECS: 222-438-3 |