4-Methyl-m-anissäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Methoxy-4-methylbenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M15052-5G
SIALM15052-5GEA
125
EUR
SIALM15052-5G
4-Methyl-m-anissäure, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-m-anissäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol |
MDL:
MFCD00002566 CAS-Nummer: 7151-68-0 EINECS: 230-486-1 |